Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Serpin B9 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804457C125EA 625.9 EUR InStock
ENZOALX804457C125 ALEXALX804457C125
Anti-Serpin B9 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
The human intracellular serpin proteinase inhibitor 9 (PI9) is the only human protein able to inhibit the activity of the serine protease granzyme B. Granzyme B is expressed by cytotoxic lymphocytes and induces rapid target cell apoptosis. 

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human PI9. Detects bands of ~42kDa (native PI9) and ~67kDa (PI9 complexed to granzyme B) by Western blot. Does not cross-react with PI6, PI8 or PAI-2.

Type: Primary
Antigen: SERPIN B9
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité