Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CASP11 Rat Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX804494C100EA 533.5 EUR InStock
ENZOALX804494C100 ALEXALX804494C100
Anti-CASP11 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Caspase-11 not only activates caspase-1, that is required for the maturation of proinflammatory cytokines such as interleukin-1 (IL-1) and interleukin-18 (IL-18), but also activates caspase-3, leading to cellular apoptosis under pathological conditions. In most cells, caspase-11 is only expressed upon induction with pro-inflammatory stimuli. Caspase-11 is an essential mediator of endotoxic shock and caspase-11-deficient mice are resistant to endotoxic shock. LPS-induced caspase-11 regulates lymphocyte apoptosis by activating both caspase-3 and caspase-7. Human caspase-4, thought to be the homolog of mouse caspase-11, may be an effective therapeutic target for treatment of septic shock.

  • For Western Blot

Recognizes mouse and rat caspase-11 (epitope in the p20 fragment). Detects two bands of ~38kDa and ~43kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: CASP11
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rat
Isotype:
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité