Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B9]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804588C100EA 585 EUR InStock
ALEXALX804588C100 ENZOALX804588C100
Anti-HSP25 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B9]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2a

  • For Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human, mouse, rat and dog phosphorylated HSP27.

Reconstitute with 1ml water (15 minutes at room temperature).

Type: Primary
Antigen: HSP25
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B9
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité