Anti-TRIP-BR1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804645C100EA 652 EUR InStock
ALEXALX804645C100 ENZOALX804645C050 ALEXALX804645C050 ENZOALX804645C100
Anti-TRIP-BR1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
TRIP-Br1 (SEI-1) functions as physiological integrator of transcriptional regulatory signals at E2F-responsive promoters to ensure proper execution of E2F-dependent cell cycle progression. TRIP-Br1 is defined as an oncogene.
  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human, mouse, pig and monkey TRIP-Br1.
Type: Primary
Antigen: TRIP-BR1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité