Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SARM1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804831C100EA 554 EUR InStock
ALEXALX804831C100 ENZOALX804831C100
Anti-SARM1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
In mammals, TIR domain adapters, including Myd88, TIRAP, TICAM-1 (also called TRIF), and TRAM, act in Toll-like receptor (TLR) signaling pathway. The last member of this family called SARM (sterile and armadillo motifs) is highly conserved but has no known function in any organism. SARM is the only mammalian TIR-domain adapter proteins conserved in C. elegans, suggesting that SARM is the most ancient member of this class of signaling proteins. Overexpression of SARM fails to activate either NF-kB- or IRF-3-dependent reporter gene expression, two transcription factors that are sensitive to TLR signaling, suggesting that SARM is functionally distinct from other mammalian TIR domain-containing proteins.

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human SARM.

Type: Primary
Antigen: SARM1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité