Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX804873C100EA 652 EUR InStock
ALEXALX804873C100 ENZOALX804873C100
Anti-HMGB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
High mobility group 1 protein (HMGB1) is a chromatin component that is either passively released from necrotic cells or actively secreted in response to angiogenic and inflammatory signals. HMGB1 itself may signal through the receptor for advanced glycation end products (RAGE), and via the Toll-like receptors, TLR2 and TLR4. HMGB1 functions as a late mediator of immune response. Apoptotic cells also release HMGB1 but in an oxidized form that does not trigger the immune response.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunoprecipitation

Recognizes human HMGB1.

Type: Primary
Antigen: HMGB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité