Anti-GP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Gi10]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX805023C100EA 376.2 EUR InStock
ENZOALX805023C100 ALEXALX805023C100
Anti-GP9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Gi10]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunoprecipitation
Recognizes the remnant moiety of the human CD42a/CD42b/CD42c/CD42d (GPIb/IX/V) complex.
Type: Primary
Antigen: CD42A
Clonality: Monoclonal
Clone: GI10
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité