Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX805038C100EA 687 EUR InStock
ALEXALX805038C100 ENZOALX805038C100
Anti-FAS Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG3
Recognizes human Fas.
Type: Primary
Antigen: FAS
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité