Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM5 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX805077C100EA 424.6 EUR InStock
ENZOALX805077C100 ALEXALX805077C100
Anti-CEACAM5 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CD66e (CEACAM5; CEA) belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family. It encodes a glycosyl phosphatidyl inositol (GPI)-linked glycoprotein with a Mr of 180'000-200'000 which is most strongly expressed on epithelial cells of the fetal and adult colon and to a minor extent on epithelial cells of the stomach and sweat glands, squamous epithelial cells of the tongue, esophagus and cervix. CD66e is used as a tumor marker for early detection of recurrent disease due to its expression in adenocarcinomas of the colon, lung, breast, stomach and pancreas and in mucinous ovarian carcinomas. Like all members of the CEACAM family, it consists of a single N domain, with structural homology to the immunoglobulin variable domains, followed by six immunoglobulin constant-like A (A1, A2, A3) and B domains (B1, B2, B3).

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes human CD66e. Does not cross-react with human CEACAM1, 3, 4, 6, 7, 8 or PSG.

Type: Primary
Antigen: CEACAM5
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité