Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CEACAM8 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOALX805088C100EA 655.6 EUR InStock
ENZOALX805088C100 ALEXALX805088C100
Anti-CEACAM8 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
CEA-related cell adhesion molecule 8 (CEACAM8) belongs to the carcinoembryonic antigen (CEA) gene family. It encodes a glycosylphosphatidylinositol (GPI)-linked glycoprotein with a molecular mass of of 95kD and is expressed in cells of the granulocyte-lineage. It is expressed in neutrophils and eosinophils and is characterized as a granulocyte-specific activation antigen. Therefore CEACAM8 could serve as a marker for granulocyte activities. Like all members of the CEA family, it consists of a single N domain, with structural homology to the immunoglobulin variable domains, followed by two immunoglobulin constant-like A and B domains.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes human CEACAM8. Does not cross-react with human CEACAM1, 3, 4, 5, 6, 7, or PSG1.

Type: Primary
Antigen: CEACAM8
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité