Anti-HLA-G Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALX805704C100EA 453 EUR InStock
ALEXALX805704C100 ENZOALX805704C100
Anti-HLA-G Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human denatured HLA-G heavy chain.
Type: Primary
Antigen: HLA-G
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité