Anti-Myosin Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXALXBC1040SL001EA 294 EUR InStock
ALEXALXBC1040SL001 ENZOALXBC1040SL001 ENZOALXBC1040SL005 ALEXALXBC1040SL005
Anti-Myosin Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2a
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes the S1/S2 junction of human ventricular myosin heavy chain beta.
Type: Primary
Antigen: MYOSIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité