Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLIG60600100EA 270 EUR InStock
ALEXBMLIG60600100 ENZOBMLIG60600100
Anti-ITGB1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunocytochemistry, Western Blot

Recognizes human beta1 integrin.

Type: Primary
Antigen: ITGB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité