Anti-Proteasome 19S Rpn12/S14 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLPW04400025EA 234 EUR InStock
ALEXBMLPW04400025 ENZOBMLPW04400025
Anti-Proteasome 19S Rpn12/S14 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes Arabidopsis proteasome 26S (19S regulator complex) (Rpn12a/S14 subunit).
Type: Primary
Antigen: PROTEASOME 19S RPN12/S14 SUBUNIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Plant (Arabidopsis Thaliana)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité