Anti-UBA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPW05250025EA 106.7 EUR InStock
ENZOBMLPW05250025 ALEXBMLPW05250025 ALEXBMLPW05250100 ENZOBMLPW05250100
Anti-UBA6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human UBA6.
Type: Primary
Antigen: UBA6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité