Anti-E6AP Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPW05350100EA 424.6 EUR InStock
ENZOBMLPW05350100 ALEXBMLPW05350100 ENZOBMLPW05350025 ALEXBMLPW05350025
Anti-E6AP Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Western Blot
Recognizes human E6AP.
Type: Primary
Antigen: E6AP
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité