Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BLM10 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ALEXBMLPW05700025EA 201 EUR InStock
ALEXBMLPW05700025 ENZOBMLPW05700025
Anti-BLM10 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Blm10 (mammalian homolog PA200) is a large 246kDa regulatory protein that binds to the 20S proteasome core particle (CP). Blm10 recognizes pre-activated open gate CP which is assumed to exist in equilibrium with inactive closed gate CP. Blm10 distinguishes gate conformations, regulates CP activation, and has been shown to be involved in CP maturation.

  • For Western Blot

Recognizes Saccharomyces cervisiae Blm10.

Type: Primary
Antigen: BLM10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Saccharomyces Cerevisiae

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité