Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLPW06050100EA 589.6 EUR InStock
ENZOBMLPW06050100 ALEXBMLPW06050100 ALEXBMLPW0605-0025
Anti-Ubiquitin Mouse Monoclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Modification of proteins by addition of K63-linked polyubiquitin chains is implicated in a variety of cellular events, including DNA repair, signal transduction and receptor endocytosis.

  • For Western Blot

Recognizes K63-linked polyubiquitin in wide range of species. Does not cross-react with any other isopeptide-linked (K6, K11, K27, K29, K33, or K48) polyubiquitinylated species or free ubiquitin.

Type: Primary
Antigen: UBIQUITIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: HRP
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Species Independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité