Anti-Proteasome 19S Rpt1/S7 Subunit Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Axxora
ENZOBMLPW94000025EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLPW94000025 ALEXBMLPW94000025
Anti-Proteasome 19S Rpt1/S7 Subunit Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunoprecipitation
Recognizes human proteasome 26S (19S regulator complex) (Rpt1/S7 subunit).
Type: Primary
Antigen: PROTEASOME 19S RPT1/S7 SUBUNIT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité