Anti-PI31 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBMLPW97100025EA 151 EUR InStock
ALEXBMLPW97100025 ENZOBMLPW97100100 ALEXBMLPW97100100 ENZOBMLPW97100025
Anti-PI31 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Recombinant PI31 has been shown to compete with the proteasome regulators PA28 and 19S PA700 for binding to 20S, indicating that PI31 binds the 20S α-rings and may function by hindering substrate access to the 20S catalytic channel.
  • For Western Blot
Recognizes human and mouse PI31.
Type: Primary
Antigen: PI31
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité