Anti-RETINOBLASTOMA PROTEIN Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SA188-0100EA 913 EUR InStock
ALEXBML-SA188-0100 ENZOBMLSA1880100
Anti-RETINOBLASTOMA PROTEIN Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes human and primate underphosphorylated and highly phosphorylated Rb. Detects an epitope between aa 300-800 of human Rb. Cross-reacts weak with rat and mouse Rb.
Type: Primary
Antigen: RETINOBLASTOMA PROTEIN
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité