Anti-INOS Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SA200-0100EA 731 EUR InStock
ALEXBML-SA200-0100 ALEXBML-SA200-0025 ENZOBMLSA2000025 ENZOBMLSA2000100
Anti-INOS Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, rat and mouse iNOS. Detects a band of ~130kDa by Western blot. Does not cross-react with eNOS or nNOS.
Type: Primary
Antigen: INOS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité