Anti-Y Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXBML-SA240-1000EA 279 EUR InStock
ALEXBML-SA240-1000 ENZOBMLSA2401000
Anti-Y Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b
  • For Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Recognizes phosphotyrosine. Species independent. Does not cross-react with phosphoserine or phosphothreonine.
Type: Primary
Antigen: Y
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Many Species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité