Anti-PARP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA2530025 BMLSA2530100
ENZOBMLSA2530025EA 155.1 EUR InStock
ENZOBMLSA2530025 ENZOBMLSA2530100
Anti-PARP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat and bovine PARP. Detects a band of ~116kDa by Western blot.
Type: Primary
Antigen: PARP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité