Anti-MAPK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Axxora
ENZOBMLSA2660020EA 193.6 EUR InStock
ENZOBMLSA2660020 ALEXBML-SA266-0020
Anti-MAPK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, dog and carp p38 isoforms p38alpha, p38beta, and p38gamma phosphorylated dually at Thr180 and Tyr182. Does not cross-react with unphosphorylated forms of p38.
Type: Primary
Antigen: MAPK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité