Anti-JNK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA2720100EA 750.2 EUR InStock
ENZOBMLSA2720100 ENZOBMLSA2720020 ALEXBML-SA272-0020 ALEXBML-SA272-0100
Anti-JNK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human and rat JNK 1&2 dually phosphorylated at Thr183 and Tyr185. Does not cross-react with unphosphorylated JNK1&2.
Type: Primary
Antigen: JNK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité