Anti-Insulin Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA3920100EA 722.7 EUR InStock
ENZOBMLSA3920100 ALEXBML-SA392-0100 ENZOBMLSA3920020 ALEXBML-SA392-0020
Anti-Insulin Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Western Blot
Recognizes human and mouse insulin receptor/IGF-1R phosphorylated at Tyr1158/1162/1163.
Type: Primary
Antigen: INSULIN RECEPTOR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité