Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ACE Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA4620100EA 390.5 EUR InStock
ENZOBMLSA4620100 ALEXBML-SA462-0100
Anti-ACE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ACE1 (angiotensin converting enzyme-1, ACE) is a key regulator of blood pressure.

  • For Western Blot

Recognizes human somatic and testicular ACE1 and their C-terminal fragments. Does not cross-react with ACE2.

Type: Primary
Antigen: ACE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité