Anti-14-3-3 eta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBMLSA4760100EA 425.7 EUR InStock
ENZOBMLSA4760100 ALEXBML-SA476-0100
Anti-14-3-3 eta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, mouse, rat, cow, sheep and chicken 14-3-3eta.
Type: Primary
Antigen: 14-3-3 eta
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité