Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Peptide Tyrosine Tyrosine Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBPDABS029011EA 3806 EUR InStock
ENZOBPDABS029011 ALEXBPDABS029011 ALEXBPDABS0290102
Anti-Peptide Tyrosine Tyrosine Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Peptide tyrosine-tyrosine (PYY) amide is a 36 amino-acid. PYY is a member of the pancreatic polypeptide (PP) family of peptides (neuropeptide Y (NPY), PYY and PP). While NPY is localized in neurons (both in the central and peripheral nervous system) and PP in the pancreatic islets, PYY is found in both neurons and the gut. PYY is released in response to food intake from the same endocrine cells (L cells) in the intestinal mucosa as the glucagon-like peptides, and inhibits gall bladder secretion, gut motility and pancreatic secretion. These effects are similar to those of PP and overlap with the gut inhibitory activity of GLP-1.

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry

Recognizes human peptide YY. Detects a band of ~4kDa by Western blot.

Type: Primary
Antigen: PEPTIDE TYROSINE TYROSINE
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 ?
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité