Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Complement C5B-9 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOBPDDIA01101B01EA 1603.8 EUR InStock
ENZOBPDDIA01101B01 ALEXBPDDIA01101B01
Anti-Complement C5B-9 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
C5b-9, also known as the terminal complement complex (TCC), consists of C5b, C6, C7, C8 and C9, and it forms the membrane attack complex (MAC) as well as the non-lytic fluid-phase SC5b-9 complex (with protein S). The MAC forms channels in target cell membranes leading to cell lysis by osmotic leakage. The complexes contain neoantigens absent from the individual native components from which they are formed, and the antibody is directed against a neoepitope exposed on C9 when incorporated into the TCC.

  • For ELISA, Flow Cytometry

Recognizes human complement comp. C5b-9.

Type: Primary
Antigen: COMPLEMENT C5B-9
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: BIOTIN
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a ?
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité