Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXENZ-30931EA 349 EUR InStock
ALEXENZ-30931 ENZOENZ30931
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, monkey and rabbit actin isotypes alpha and gamma of skeletal, cardiac and smooth muscle.
Type: Primary
Antigen: ACTA2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité