Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NYR-HIL8]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905110500EA 517 EUR InStock
ALEXADI905110500 ENZOADI905110500
Anti-IL8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NYR-HIL8]
Anticorps
Interleukin-8 (IL-8) is a cytokine produced by monocytes, macrophages, neutrophils, lymphocytes, dermal fibroblasts, keratinocytes, vascular endothelial cells, melanocytes, hepatocytes and various tumor cell lines. It is also a member of the CXC family of chemokines, displaying chemotactic activity for neutrophils and T cells.

Type: Primary
Antigen: IL8
Clonality: Monoclonal
Clone: NYR-HIL8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité