Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VEGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B7]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905164100EA 502 EUR InStock
ALEXADI905164100 ENZOADI905164100
Anti-VEGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6B7]
Anticorps
VEGF (Vascular endothelial growth factor) is a potent polypeptide regulator of blood vessel function. VEGF promotes an array of responses in the endothelium, including hyperpermeability, endothelial cell growth, angiogenesis, and enhanced glucose transport. Several alternate splice isoforms of VEGF are known. Two high-affinity receptors for VEGF, VEGFR1 and VEGFR2, have been identified and characterized.

Type: Primary
Antigen: VEGF
Clonality: Monoclonal
Clone: 6B7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité