Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BNIP3L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI905185100EA 542.3 EUR InStock
ENZOADI905185100 ALEXADI905185100
Anti-BNIP3L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Bnip3L/Bnip3alpha/Nix is a homolog of the E1B 19K/Bcl-2 binding and pro-apoptotic protein Bnip3. Overexpression of Bnip3L induces apoptosis. In particular, Bnip3L interacts with and overcomes the suppression of apoptosis mediated by Bcl-2 and Bcl-xL.

Type: Primary
Antigen: BNIP3L
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: Center
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité