Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TACI Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ALEXADI905312100EA 523 EUR InStock
ALEXADI905312100 ENZOADI905312100
Anti-TACI Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TACI (transmembrane activator and CAML interactor), also known as TNF receptor superfamily member 13B, is a lymphocyte-specific member of the TNF-R family. TACI and its ligands (BAFF, APRIL) regulate humoral immune responses, activate NF-κB and c-jun N-terminal kinase, and play a role in B cell associated autoimmune diseases. Mutations in TACI are associated with a subset of common variable immunodeficiency (CVID).

Type: Primary
Antigen: TACI
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité