Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Insulin Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: 21G12]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADI905646100EA 611.6 EUR InStock
ENZOADI905646100 ALEXADI905646100
Anti-Insulin Receptor Mouse Monoclonal Antibody [clone: 21G12]
Anticorps
The Insulin Receptor (InsR) is a heterodimeric receptor tyrosine kinase with an extracellular alpha-chain, a transmembrane domain and an intracellular beta-chain. InsR is activated upon binding of the peptide hormone insulin, leading to autophosphorylation of tyrosine residues 1146, 1150, and 1151 in the activation loop of the beta-chain. Additional autophosphorylation sites such as tyrosine residues 960, 972, 1316, and 1322 regulate the assembly of signal transduction complexes.

Type: Primary
Antigen: Insulin receptor
Clonality: Monoclonal
Clone: 21G12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité