Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ALEXADI905708100EA 517 EUR InStock
ALEXADI905708100 ENZOADI905708100
Anti-CNR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The cannabinoid receptors CB1 and CB2 are GPCRs named for their signaling function in response to cannabinoid drugs such as Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). In addition to Delta9-THC and its synthetic analogs, CB1 and CB2 receptors are bound by endogenous eicosanoid ligands (e.g. anandamide), and signal via Gi/o alpha subunits to regulate adenylyl cyclase activity (generally inhibitory), ion channel activation, intracellular Ca2+ levels, nitric oxide synthase activation, and immediate early gene expression. CB1 and CB2 signals in turn regulate neurological and immunological functions such as inhibition of neurotransmitter release and immune cell migration, antigen processing, and cytokine production.

Type: Primary
Antigen: CNR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-Terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité