Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-5HT1A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADI905741100EA 517 EUR InStock
ALEXADI905741100 ENZOADI905741100
Anti-5HT1A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT) is a monoamine found in the central nervous system, gastrointestinal tract, and blood with broad physiological functions as a neurotransmitter, in gastric motility, hemostasis, and cardiovascular integrity. Seven subclasses (5-HT 1-7) of serotonin receptors have been identified, a majority of which are members of the seven transmembrane domain-containing G-protein coupled receptor (GPCR) family, and are the target of several anti-depressant drugs. The 5-HT1 subclass consists of five highly homologous receptors that couple via G(i/o) alpha subunits to inhibit adenylyl cyclase activity. The 5-HT1A receptor gene is 99% homologous between human and mouse, and is expressed from an intronless gene with a predicted length of 421 amino acids. 5-HT1A receptor activation is generally inhibitory to cAMP production, but may also stimulate type II adenylyl cyclase activity in a cell-specific manner via release of G(beta/gamma) subunits when coupled to G(i2). 5-HT1A expression in mammals is strongest in CNS limbic pathways that control emotion, including tissue of the hippocampus, dorsal raphé, and septum.

Type: Primary
Antigen: 5HT1A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité