Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AGTR1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ALEXADI905743100EA 502 EUR InStock
ALEXADI905743100 ENZOADI905743100
Anti-AGTR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The actions of the octapeptide circulatory hormone angiotensin II are mediated by type one (AT1) and type two (AT2) angiotensin II receptors, members of the seven-transmembrane domain-containing GPCR family. AT1 expression is greatest in vascular smooth muscle, liver, kidney, adrenal cortex, brain, and lung, and is primarily responsible for the physiological effects of angiotensin II in cardiovascular homeostasis. The AT2 receptor displays approximately 30% identity to the AT1 receptor, and is highly expressed during embryonic development. AT2 expression in adult tissue is limited to the adrenal medulla, brain, and reproductive tissues, but is upregulated in injured tissue following myocardial infarction, vascular injury, and wound healing.

Type: Primary
Antigen: AGTR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité