Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Opioid Receptor mu Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ALEXADI905744100EA 517 EUR InStock
ALEXADI905744100 ENZOADI905744100
Anti-Opioid Receptor mu Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The opioid receptors δ, κ, and μ are members of the seven-transmembrane domain-containing receptor family of G-protein coupled receptors. δ- and μ-receptors serve as functional receptors for endogenous enkephalin and β-endorphin peptide ligands, respectively. δ-opioid receptors are highly expressed in the olfactory bulb, neocortex, caudate putamen and nucleus accumbens, with peripheral expression in the gastro-intestinal tract and vas deferens. δ-receptors inhibit neurotransmitter release resulting in a variety of biological effects including analgesia, motor integration, gastro-intestinal motility, olfaction, respiration, and memory. Neural μ-receptor expression is prominent in the caudate putamen, neocortex, thalamus, nucleus accumbens, hippocampus, and amygdala, as well as in peripheral nervous tissues in the gut. Named for its pharmacological mediation of analgesia by morphine, the μ receptor typically functions as a depressant in physiological processes including respiration, cardiovascular function, gastrointestinal motility, and thermoregulation.

Type: Primary
Antigen: Opioid receptor mu
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-Terminus
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité