Anti-TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADICSA630D ADICSA630F
ENZOADICSA630DEA 208 EUR InStock
ENZOADICSA630D ENZOADICSA630F
Anti-TAPBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAPBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité