Anti-P53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb122]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAMCC002D ADIKAMCC002F
ENZOADIKAMCC002DEA 261 EUR InStock
ENZOADIKAMCC002D ENZOADIKAMCC002F
Anti-P53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb122]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: P53
Clonality: Monoclonal
Clone: PAb122
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité