Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A4]

Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADIKAMCC249EEA 520 EUR InStock
ALEXADIKAMCC249E ENZOADIKAMCC249E
Anti-VIM Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A4]
Anticorps
Vimentin is one of four type II intermediate filament (IF) proteins; Desmin, Glial fibrillary acidic protein (GFAP) and Peripherin being the others. Vimentin is the most widely distributed of all IF proteins. It is typically expressed in leukocytes, blood vessel endothelial cells, and mesenchymal cells such as fibroblasts. Vimentin filaments help support cellular membranes. Vimentin networks also may help keep the nucleus and other organelles in a defined place within the cell.

Type: Primary
Antigen: VIM
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité