Anti-PI3 Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AB6]
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ALEXADIKAMPI200EEA 502 EUR InStock
ALEXADIKAMPI200E ENZOADIKAMPI200E
Anti-PI3 Kinase Mouse Monoclonal Antibody [clone: AB6]
Anticorps
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3-K) is a lipid kinase that phosphorylates the inositol ring of phosphatidylinositol and related compounds at the 3
Type: Primary
Antigen: PI3 kinase
Clonality: Monoclonal
Clone: AB6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité