Anti-EIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADIKAPCP130D ADIKAPCP130F
ENZOADIKAPCP130DEA 321 EUR InStock
ENZOADIKAPCP130D ENZOADIKAPCP130F
Anti-EIF2 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EIF2 alpha
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Sheep, Rabbit, Pig, Monkey, Hamster, Guinea pig, Dog, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité