Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Axxora
ENZOADIKAPTK005EEA 419.1 EUR InStock
ENZOADIKAPTK005E ALEXADIKAPTK005E
Anti-KIT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
c-Kit, also known as CD117 and Stem cell factor receptor, is a 145 kDa transmembrane tyrosine kinase encoded by the c-Kit protooncogene. c-Kit regulates a variety of biological responses including cell proliferation, apoptosis, chemotaxis, and adhesion. Ligand binding to the extracellular domain leads to autophosphorylation on several tyrosine residues within the cytoplasmic domain, and activation. c-Kit mutations correlate with tumor growth and progression in a variety of cancers including mast cell disease, gastrointestinal stromal tumor, acute myeloid leukemia, Ewing sarcoma, and lung cancer.

Type: Primary
Antigen: KIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité