Anti-IgG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-21]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISAB600FI050 ADISAB600FI200
ENZOADISAB600FI050EA 281.6 EUR InStock
ENZOADISAB600FI050 ENZOADISAB600FI200
Anti-IgG1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MOPC-21]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IgG1
Clonality: Monoclonal
Clone: MOPC-21
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité