Anti-HDJ2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ADISPA405050 ADISPA405200
ENZOADISPA405050EA 212 EUR InStock
ENZOADISPA405050 ENZOADISPA405200
Anti-HDJ2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HDJ2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité