Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Enzo Life Sciences
ENZOADISPA525DEA 303.6 EUR InStock
ENZOADISPA525D ENZOADISPA525F ALEXADI-SPA-525-D ALEXADI-SPA-525-F
Anti-HSP25 + HSP27 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSP25 + HSP27
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Monkey, Guinea pig, Dog, Bovine
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité